Stampa…
ω-Bromo-4-methylacetophenone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: α-Bromo-4-methylacetophenone, Bromomethyl p-methylphenyl ketone, 2-Bromo-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-1-(p-tolyl)ethanone, 4-Methylphenacyl bromide
170390050 170390250 170391000
ACRO170390050EA 39.3 EUR
ACRO170390050 ACRO170390250 ACRO170391000
ω-Bromo-4-methylacetophenone 97%
ω-Bromo-4-methylacetophenone
Formula: C₉H₉BrO
Peso molecolare: 213,07 g/mol
Punto di ebollizione: 105 °C (0,1 -rr)
Punto di fusione: 52…53 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000203
CAS Number: 619-41-0
EINECS: 210-595-0
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %