Stampa…
Dibenzoylmethane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1,3-Diphenyl-1,3-propanedione, 1,3-Diphenylpropane-1,3-dione
A13450.14 A13450.22 A13450.36
A13450.14EA 41.7 EUR
A13450.14 A13450.22 A13450.36
Dibenzoylmethane ≥98%
Dibenzoylmethane
Purity: 98+% CAS No.: 120-46-7 Molecular Formula: C15H12O2 Formula Weight: 224.26 Melting Point: 76-80° Boiling Point: 219-221°/18mm Merck Reference: 14,3009 MDL No.: MFCD00003085
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂C(O)(C₆H₅)
Peso molecolare: 224,26 g/mol
Punto di ebollizione: 219…221 °C (18 mmHg)
Punto di fusione: 76…80 °C
Densità: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003085
CAS Number: 120-46-7
EINECS: 204-398-9
Merck Index: 14,3009