Stampa…
Dibenzoylmethane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1,3-Diphenyl-1,3-propanedione, 1,3-Diphenylpropane-1,3-dione
112600250 112601000 112600100 112605000
ACRO112600250EA 43 EUR
ACRO112600250 ACRO112601000 ACRO112600100 ACRO112605000
Dibenzoylmethane 98%
Dibenzoylmethane
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂C(O)(C₆H₅)
Peso molecolare: 224,26 g/mol
Punto di ebollizione: 219…221 °C (18 mmHg)
Punto di fusione: 75…79 °C
Densità: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003085
CAS Number: 120-46-7
EINECS: 204-398-9
Merck Index: 13,03033
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥97.5 %