Stampa…
Oxybenzone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Eusolex® 4360, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone, (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)(phenyl)methanone
A17662.0B A17662.18 A17662.30
A17662.0BEA 263 EUR
A17662.0B A17662.18 A17662.30
Oxybenzone ≥98%
Oxybenzone
Purity: 98+% CAS No.: 131-57-7 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Flash Point: 216°(420°F) Melting Point: 62-65° Boiling Point: ca 150°/5mm Beilstein Reference: 1913145 Merck Reference: 14,6954 MDL No.: MFCD00008387
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Peso molecolare: 228,25 g/mol
Punto di ebollizione: ∼150 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 62…65 °C
Densità: 1,300
Flash Pt: 216 °C (420 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008387
CAS Number: 131-57-7
EINECS: 205-031-5
Merck Index: 14,6954