Stampa…
Oxybenzone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Eusolex® 4360, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone, (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)(phenyl)methanone
121360050 121361000
ACRO121360050EA 28.8 EUR
ACRO121360050 ACRO121361000
Oxybenzone 98%
Oxybenzone
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Peso molecolare: 228,25 g/mol
Punto di ebollizione: 150…160 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: >62,5 °C
Densità: 1,3397 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008387
CAS Number: 131-57-7
EINECS: 205-031-5
Merck Index: 12,07088
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥62.0 °C
GC ≥97.5 %
Specific extinction E (1%/1cm) ≥400 (321 to 327 nm, methanol)