Stampa…
ω-Bromo-4-phenylacetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-4'-phenylacetophenone, Bromomethyl p-phenylphenyl ketone, α-Bromo-4-phenylacetophenone, Biphenyl-4-yl bromomethyl ketone, 4-Phenylphenacyl bromide
B24298.06 B24298.14 B24298.22
B24298.06EA 27.4 EUR
B24298.06 B24298.14 B24298.22
ω-Bromo-4-phenylacetophenone ≥97%
ω-Bromo-4-phenylacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 135-73-9 Molecular Formula: C14H11BrO Formula Weight: 275.15 Melting Point: 123-127° Beilstein Reference: 513838 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000202
Formula: C₁₄H₁₁BrO
Peso molecolare: 275,14 g/mol
Punto di ebollizione: 354 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 123…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000202
CAS Number: 135-73-9
EINECS: 205-217-6
UN: 3261
ADR: 8,III