Stampa…
ω-Bromo-4-phenylacetophenone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-4'-phenylacetophenone, Bromomethyl p-phenylphenyl ketone, α-Bromo-4-phenylacetophenone, Biphenyl-4-yl bromomethyl ketone, 4-Phenylphenacyl bromide
146350250 146350050
ACRO146350250EA 89.1 EUR
ACRO146350250 ACRO146350050
ω-Bromo-4-phenylacetophenone 98%
ω-Bromo-4-phenylacetophenone
Formula: C₁₄H₁₁BrO
Peso molecolare: 275,14 g/mol
Punto di ebollizione: 354 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 123…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000202
CAS Number: 135-73-9
EINECS: 205-217-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Yellow to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 127 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -3.0° to -5.0° (20 °C, 589 nm) (c=2 in methanol)