Stampa…
Cloramina T (sale di sodio) triidrato ≥98% (by iodometry), GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Tosilcloramide sodica triidrato
22685.265EA 72.8 EUR
22685.265 22685.360 22685.460
Cloramina T (sale di sodio) triidrato ≥98% (by iodometry), GPR RECTAPUR®
Cloramina T (sale di sodio) triidrato
Formula: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Peso molecolare: 281.69 g/mol
Punto di fusione: 167…170 °C
Densità: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 192 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149066
CAS Number: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02085
Visualizza i codici
Assay (iodometric) ≥ 98 %
Identification (IR) Passes test
pH (25°C; 5 %) 8.0 - 11.5
Alcohol-insoluble matter ≤ 1.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 100 ppm
Fe (Iron) ≤ 100 ppm
Residue insoluble in anhydrous ethanol. Max. 2 %