Stampa…
Cloramina T (sale di sodio) triidrato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Tosilcloramide sodica triidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18705.0005 8.18705.0250 8.18705.1000
8.18705.0005EA 32.7 EUR
8.18705.0005 8.18705.0250 8.18705.1000
Cloramina T (sale di sodio) triidrato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Cloramina T (sale di sodio) triidrato
Formula: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Peso molecolare: 281.69 g/mol
Punto di fusione: 167…170 °C
Densità: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 192 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149066
CAS Number: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 2928
ADR: 6.1 (8) II
Merck Index: 13,02085
Visualizza i codici
Solubility 150 g/l (25 °C)
Molar Mass 281.69 g/mol
Bulk Density 540 - 680 kg/m3
Flash Point 192 °C
pH 8 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials