Stampa…
Cloramina T (sale di sodio) triidrato, extra puro, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02424.1000 1.02424.5000 1.02424.9050
1.02424.1000EA 438 EUR
1.02424.1000 1.02424.5000 1.02424.9050
Cloramina T (sale di sodio) triidrato, extra puro, Supelco®
Cloramina T (sale di sodio) triidrato
Formula: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Punto di fusione: 167…170 °C
Densità: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 192 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00149066
CAS Number: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 2928
ADR: 6.1 (8),II
Merck Index: 13,02085
Visualizza i codici
Assay (iodometric) 98.0 - 103.0 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Appearance of solution passes test
pH-value (5 %; water) 8.0 - 10.0
Matter insoluble in ethanol ≤ 2 %
ortho compounds passes test
Residual solvents (ICH Q3C) excluded by manufactoring process