Stampa…
Cloramina T (sale di sodio) triidrato, white crystalline powder
Fornitore: MP Biomedicals
Pericolo
15011591 0215011583 0215011591
ICNA15011591EA 76.9 EUR
ICNA15011591 ICNA0215011583 ICNA0215011591
Cloramina T (sale di sodio) triidrato, white crystalline powder
Cloramina T (sale di sodio) triidrato
Soluble in water (100 mg/ml); practically insoluble in benzene, chloroform or ether.
  • Presentation : White Crystalline Powder
  • pH : 6 - 9(1% aq soln)
  • Detection Method : FTIR
  • Solubility :
Storage: protect from light, under nitrogen.
Formula: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Punto di fusione: 167,..170 °C (dec., lit.)
Densità: 540,..680 kg/m³ (bulk density)
Flash Pt: 192 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00149066
CAS Number: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02085
Visualizza i codici
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
pH (5% aq soln) 8 - 10