Stampa…
Cloramina T (sale di sodio) triidrato 98.0-103.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
42374.22 42374.36
42374.22EA 47.7 EUR
42374.22 42374.36
Cloramina T (sale di sodio) triidrato 98.0-103.0% ACS
Cloramina T (sale di sodio) triidrato
Purity: 98.0-103.0% CAS No.: 7080-50-4 Molecular Formula: CH3C6H4SO2N(Cl)Na.3H2O Formula Weight: 281.69 (227.67anhy) Flash Point: 192°(377°F) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White to pale yellow Odour: Chlorine-like pH: 8-10 Melting Point: 167-170° Beilstein Reference: 3924168 Merck Reference: 14,2075 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00149066
Reagent for selective oxidation of methionine
Formula: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Punto di fusione: 167…170 °C
Densità: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 192 °C (377 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149066
CAS Number: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2075