Cloramina T (sale di sodio) triidrato 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
227850010
227850250
227852500
227850050
ACRO227850010EA
105
EUR
ACRO227850010
ACRO227850250
ACRO227852500
ACRO227850050
Cloramina T (sale di sodio) triidrato 97+%
Cloramina T (sale di sodio) triidrato
Formula:
CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O Punto di fusione: 170…177 °C (dec.) Densità: 1,43 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 192 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149066 CAS Number: 7080-50-4 EINECS: 204-854-7 UN: 3263 ADR: 8,III Merck Index: 13,02085 |
Appearance | White to almost white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | 97.0 to 103.0 % |
Appearance of solution | (5% in water) Clear solution |
pH | 9.0 to 11.0 |
Color of solution | ≤25 APHA (5 % in water) |