α,α-Dimethoxytoluene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 1125-88-8
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.20
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4935
Odour: Characteristic
Boiling Point: 196°
Beilstein Reference: 2044501
MDL No.: MFCD00008491
Formula:
C₉H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 196 °C Densità: 1,014 Flash Pt: 69 °C (156 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008491 CAS Number: 1125-88-8 EINECS: 214-413-0 |