Stampa…
α,α-Dimethoxytoluene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzaldehyde dimethyl acetal
209791000 209792500 209790010 209790025
ACRO209791000EA 36.8 EUR
ACRO209791000 ACRO209792500 ACRO209790010 ACRO209790025
α,α-Dimethoxytoluene 98%
α,α-Dimethoxytoluene
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Punto di ebollizione: 87…89 °C (18 mmHg)
Densità: 1,01 g/cm³
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008491
CAS Number: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %