1,1-Dimethoxy-2-phenylethane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 101-48-4
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4940
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 879360
MDL No.: MFCD00008487
Formula:
C₆H₅CH₂CH(OCH₃)₂ Punto di ebollizione: 220 °C Punto di fusione: 62…64 °C Densità: 1,004 Flash Pt: 83 °C (181 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008487 CAS Number: 101-48-4 EINECS: 202-945-6 |