4-Methoxybenzyl isothiocyanate 94%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-MBITC, 4-Methoxybenzylisothiocyanate
Purity: 94%
CAS No.: 3694-57-3
Molecular Formula: C9H9NOS
Formula Weight: 179.24
Refractive Index: 1.5975
Odour: Irritating
Boiling Point: 132-133°/0.7mm
Beilstein Reference: 2089549
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041117
Formula:
C₉H₉NOS Peso molecolare: 179,24 g/mol Punto di ebollizione: 132…133 °C (0,7 mmHg) Densità: 1,150 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041117 CAS Number: 3694-57-3 ADR: 8,III |