Stampa…
4-Iodo-m-toluidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
357800050 357800250 357801000
ACRO357800050EA 37.3 EUR
ACRO357800050 ACRO357800250 ACRO357801000
4-Iodo-m-toluidine 98%
4-Iodo-m-toluidine
Formula: C₇H₈IN
Peso molecolare: 233,05 g/mol
Punto di fusione: 50…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01569451
CAS Number: 4949-69-3
Visualizza i codici
Appearance Beige to light brown to dark grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
GC ≥97.5 %