Stampa…
3-Iodo-p-toluidine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A11485.06 A11485.14 A11485.22
A11485.06EA 33.6 EUR
A11485.06 A11485.14 A11485.22
3-Iodo-p-toluidine ≥98%
3-Iodo-p-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 35944-64-0 Molecular Formula: C7H8IN Formula Weight: 233.05 Melting Point: 34-37° Beilstein Reference: 2353567 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00047843
Formula: C₇H₈IN
Peso molecolare: 233,05 g/mol
Punto di fusione: 34…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047843
CAS Number: 35944-64-0
EINECS: 252-803-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III