Stampa…
1-Heptyl-4-iodobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H27017.09 H27017.03
H27017.09EA 139 EUR
H27017.09 H27017.03
1-Heptyl-4-iodobenzene ≥98%
1-Heptyl-4-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 131894-91-2 Molecular Formula: C13H19I Formula Weight: 302.19 Flash Point: 120°(248°F) Boiling Point: 165°/10mm MDL No.: MFCD07777084
Formula: C₁₃H₁₉I
Peso molecolare: 302,2 g/mol
Punto di ebollizione: 165 °C (10 mmHg)
Flash Pt: >120 °C (248 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07777084
CAS Number: 131894-91-2