4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Fluoro-2-hydroxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 1481-27-2
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point: 98°(208°F)
Melting Point: 29-34°
Boiling Point: 65°/2mm
Beilstein Reference: 2249799
MDL No.: MFCD00143203
Formula:
C₈H₇FO₂ Peso molecolare: 154,14 g/mol Punto di ebollizione: 65 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 29…34 °C Flash Pt: 98 °C (208 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00143203 CAS Number: 1481-27-2 |