Stampa…
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Fluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone
A19884.06 A19884.14
A19884.06EA 98.3 EUR
A19884.06 A19884.14
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone ≥97%
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 98619-07-9 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Melting Point: 121-123° Beilstein Reference: 696642
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di fusione: 121…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142713
CAS Number: 98619-07-9