Stampa…
ω,ω-Difluoroacetophenone 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Difluoroacetophenone, 2,2-Difluoro-1-phenylethanone, α,α-Difluoroacetophenone
H25750.03 H25750.MD H25750.06
H25750.03EA 123 EUR
H25750.03 H25750.MD H25750.06
ω,ω-Difluoroacetophenone 95%
ω,ω-Difluoroacetophenone
Purity: 95% CAS No.: 395-01-7 Molecular Formula: C8H6F2O Formula Weight: 156.13 Refractive Index: 1.4955 Odour: Characteristic Boiling Point: 53-54°/12mm MDL No.: MFCD06246879
Formula: C₈H₆F₂O
Peso molecolare: 156,13 g/mol
Punto di ebollizione: 53…54 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 48…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06246879
CAS Number: 395-01-7