Stampa…
4-Nitro-o-toluic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H31332.03 H31332.06
H31332.03EA 57.1 EUR
H31332.03 H31332.06
4-Nitro-o-toluic acid ≥97%
4-Nitro-o-toluic acid
Purity: 97% CAS No.: 1975-51-5 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Odour: Odourless Melting Point: 152-155° MDL No.: MFCD00210697
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Punto di fusione: 152…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210697
CAS Number: 1975-51-5
EINECS: 217-828-5