4'-Acetoxyacetophenone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 13031-43-1
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 51-54°
Boiling Point: 165-170°/14mm
MDL No.: MFCD00017229
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 165…170 °C (14 mmHg) Punto di fusione: 51…54 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017229 CAS Number: 13031-43-1 EINECS: 235-894-3 |