2'-Acetoxyacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 7250-94-4
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 88-91°
Boiling Point: 118°/19mm
MDL No.: MFCD00017223
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 118 °C (19 mmHg) Punto di fusione: 88…91 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017223 CAS Number: 7250-94-4 |