Stampa…
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
102420250 102421000 102425000
ACRO102420250EA 35.9 EUR
ACRO102420250 ACRO102421000 ACRO102425000
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone 98%
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 295…300 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 112…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008747
CAS Number: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Merck Index: 13,00746
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %