2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(2-Hydroxy-6-methoxyphenyl)ethanone
A18539.03
A18539.06
A18539.14
A18539.03EA
46.1
EUR
A18539.03
A18539.06
A18539.14
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone ≥97%
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 703-23-1
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 56-59°
Boiling Point: 141°/16mm
MDL No.: MFCD00008732
Formula:
C₉H₁₀O₃ Peso molecolare: 166,18 g/mol Punto di ebollizione: 141 °C (16 mmHg) Punto di fusione: 56…59 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008732 CAS Number: 703-23-1 EINECS: 211-872-9 |