Stampa…
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2'-Hydroxy-5'-Methoxyacetophenone, 2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone
331240050 331240250
ACRO331240050EA 52.7 EUR
ACRO331240050 ACRO331240250
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone 99%
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 281 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 48…51 °C
Flash Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00008731
CAS Number: 705-15-7
EINECS: 211-882-3
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 51 °C
GC ≥98.5 %