Stampa…
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone, Paeonol
B22173.06 B22173.14 B22173.22
B22173.06EA 49.5 EUR
B22173.06 B22173.14 B22173.22
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone ≥99%
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 552-41-0 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-50° Beilstein Reference: 1282794 MDL No.: MFCD00008730
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 154 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 48…50 °C
Densità: 1,1604 g/cm³ (40 °C)
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008730
CAS Number: 552-41-0
EINECS: 209-012-2