Stampa…
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone, Paeonol
121330100 121330500
ACRO121330100EA 45.5 EUR
ACRO121330100 ACRO121330500
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone 99%
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 154 °C (20 -rr)
Punto di fusione: 47…50 °C
Densità: 1,1604 g/cm³ (40 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008730
CAS Number: 552-41-0
EINECS: 209-012-2
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %