Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylisocyanate, 1-Chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene
309130050 AC30913.10 AC30913.50 309130250
ACRO309130050EA 76.3 EUR
ACRO309130050 MAYBAC30913.10 MAYBAC30913.50 ACRO309130250
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Formula: C₈H₃ClF₃NO
Peso molecolare: 221,57 g/mol
Punto di ebollizione: 86…90 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 29…37 °C
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013874
CAS Number: 327-78-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder and/or chunks or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 37 °C
GC ≥97.5 %