Stampa…
4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethanone
H26373.03 H26373.06 H26373.14
H26373.03EA 70.5 EUR
H26373.03 H26373.06 H26373.14
4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone ≥97%
4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 151945-84-5 Molecular Formula: C8H6ClFO Formula Weight: 172.59 MDL No.: MFCD04115858
Formula: C₈H₆ClFO
Peso molecolare: 172,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115858
CAS Number: 151945-84-5
EINECS: None