ω-Bromo-4-nitroacetophenone 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95%
CAS No.: 99-81-0
Molecular Formula: C8H6BrNO3
Formula Weight: 244.05
Melting Point: 95-98°
Beilstein Reference: 393567
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00007356
Formula:
C₈H₆BrNO₃ Punto di fusione: 95…98 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007356 CAS Number: 99-81-0 EINECS: 202-789-9 ADR: 8,III |