Stampa…
ω-Bromo-4-nitroacetophenone 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: α-Bromo-4-nitroacetophenone, 4-Nitrophenacyl bromide, Bromomethyl p-nitrophenyl ketone, 2-Bromo-4'-nitroacetophenone
305480100 305480500
ACRO305480100EA 39 EUR
ACRO305480100 ACRO305480500
ω-Bromo-4-nitroacetophenone 95%
ω-Bromo-4-nitroacetophenone
Formula: C₈H₆BrNO₃
Peso molecolare: 244,04 g/mol
Punto di fusione: 94…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007356
CAS Number: 99-81-0
EINECS: 202-789-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 100 °C
GC ≥94 %