ω-Bromo-2-nitroacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 6851-99-6
Molecular Formula: C8H6BrNO3
Formula Weight: 244.05
Odour: Pungent
Melting Point: 53-56°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00010294
Formula:
C₈H₆BrNO₃ Punto di fusione: 53…56 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010294 CAS Number: 6851-99-6 UN: 3261 ADR: 8,II |