ω-Bromo-4-cyanoacetophenone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-(2-Bromoacetyl)benzonitrile, 4-(Bromoacetyl)benzonitrile, 4-(2-Bromoacetyl)benzenecarbonitrile, 2-Bromo-4'-cyanoacetophenone, Bromomethyl p-cyanophenyl ketone, 2-Bromo-4′-cyanoacetophenone, 4-Cyanophenacyl bromide, α-Bromo-4-cyanoacetophenone
Formula:
C₉H₆BrNO Peso molecolare: 224,06 g/mol Punto di ebollizione: 314 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 85…88 °C |
MDL Number:
MFCD00052931 CAS Number: 20099-89-2 UN: 2928 ADR: 6.1,II |
Appearance | Off-white to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 90 to 96 °C |
GC | ≥96.0 % |