Stampa…
Benzenesulphonamide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21959.0100 8.21959.0500
8.21959.0100EA 34.6 EUR
8.21959.0100 8.21959.0500
Benzenesulphonamide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Benzenesulphonamide
Formula: C₆H₇NO₂S
Peso molecolare: 157,19 g/mol
Punto di fusione: 149…152 °C
MDL Number: MFCD00007930
CAS Number: 98-10-2
EINECS: 202-637-1
Visualizza i codici
Solubility 4.3 g/l (16 °C)
Melting Point 149 - 152 °C
Molar Mass 157.18 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 250 °C