Stampa…
Benzenesulphonamide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A10891.0B A10891.30
A10891.0BEA 81 EUR
A10891.0B A10891.30
Benzenesulphonamide ≥98%
Benzenesulphonamide
Purity: 98+% CAS No.: 98-10-2 Molecular Formula: C6H7NO2S Formula Weight: 157.19 Flash Point: 250°(482°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 1100566 MDL No.: MFCD00007930
Formula: C₆H₇NO₂S
Peso molecolare: 157,19 g/mol
Punto di fusione: 151…154 °C
Flash Pt: 250 °C (482 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007930
CAS Number: 98-10-2
EINECS: 202-637-1