Benzenesulphonamide 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
148490050
148495000
148490025
148491000
ACRO148490050EA
20.2
EUR
ACRO148490050
ACRO148495000
ACRO148490025
ACRO148491000
Benzenesulphonamide 98+%
Benzenesulphonamide
Formula:
C₆H₇NO₂S Peso molecolare: 157,19 g/mol Punto di fusione: 151…153 °C Flash Pt: 250 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007930 CAS Number: 98-10-2 EINECS: 202-637-1 |
Appearance | White to off-white Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 150 to 154 °C |
GC | ≥98.0 % |