Benzeneselenenyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 5707-04-0
Molecular Formula: C6H5ClSe
Formula Weight: 191.52
Odour: Stench
Melting Point: 60-65°
Boiling Point: 120°/20mm
Beilstein Reference: 1237091
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00000478
Formula:
(C₆H₅)SeCl Punto di ebollizione: 120 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 60…65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000478 CAS Number: 5707-04-0 EINECS: 227-196-2 UN: 2928 ADR: 6.1,II |