Stampa…
Benzeneselenenyl bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A11906.03 A11906.06 A11906.14
A11906.03EA 22.4 EUR
A11906.03 A11906.06 A11906.14
Benzeneselenenyl bromide ≥98%
Benzeneselenenyl bromide
Purity: 98% CAS No.: 34837-55-3 Molecular Formula: C6H5BrSe Formula Weight: 235.98 Melting Point: 56-62° Boiling Point: 107-108°/15mm UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00000047
Formula: (C₆H₅)SeBr
Punto di ebollizione: 107…108 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 56…62 °C
Densità: 1,898 g/cm³ (65.5 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000047
CAS Number: 34837-55-3
EINECS: 252-238-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II