Stampa…
Benzeneselenenyl bromide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
223060050 223060250
ACRO223060050EA 70.7 EUR
ACRO223060050 ACRO223060250
Benzeneselenenyl bromide 98%
Benzeneselenenyl bromide
Formula: (C₆H₅)SeBr
Punto di ebollizione: 107…108 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 60…62 °C
Densità: 1,898 g/cm³ (65.5 °C)
MDL Number: MFCD00000047
CAS Number: 34837-55-3
EINECS: 252-238-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Dark brown to black Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %