Stampa…
5-Methoxy-2-nitrophenol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
335440010 335440050
ACRO335440010EA 110 EUR
ACRO335440010 ACRO335440050
5-Methoxy-2-nitrophenol 98%
5-Methoxy-2-nitrophenol
Formula: C₇H₇NO₄
Peso molecolare: 169,14 g/mol
Punto di fusione: 90…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100932
CAS Number: 704-14-3
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥97.5 %