Stampa…
2-Methoxy-4-nitrophenol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
310370050 310370250
ACRO310370050EA 93.3 EUR
ACRO310370050 ACRO310370250
2-Methoxy-4-nitrophenol 97%
2-Methoxy-4-nitrophenol
Formula: C₇H₇NO₄
Punto di fusione: 99…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012143
CAS Number: 3251-56-7
EINECS: 221-839-0
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 104 °C
GC ≥96.0 %