Stampa…
Bario difenilammin-4-solfonato, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Diphenylamine-4-sulphonic acid barium salt, N-Phenylsulphanilic acid barium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
D4130-25G D4130-50G D4130-5G
D4130-25GEA 537 EUR
D4130-25G D4130-50G D4130-5G
Bario difenilammin-4-solfonato, Supelco®
Bario difenilammin-4-solfonato
Formula: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007497
CAS Number: 6211-24-1
EINECS: 228-278-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36bef5e3b88ef2c1a87e7413bc720a14a5268931&vid=252019298b7070cfc5d7dd769eb30c8c67d6aae3&prid=web&clid=SAPDAM