Stampa…
2-Nitro-p-anisidina 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
125960250 125961000 125965000
ACRO125960250EA 22.7 EUR
ACRO125960250 ACRO125961000 ACRO125965000
2-Nitro-p-anisidina 97%
2-Nitro-p-anisidina
Formula: C₇H₈N₂O₃
Punto di ebollizione: ∼250 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 123…126 °C
Flash Pt: ≥ 200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007152
CAS Number: 96-96-8
EINECS: 202-547-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 18.13 to 19.07 % N
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm