Stampa…
4-Nitro-o-anisidine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B24220.14 B24220.22 B24220.36
B24220.14EA 23.9 EUR
B24220.14 B24220.22 B24220.36
4-Nitro-o-anisidine ≥99%
4-Nitro-o-anisidine
Purity: 99% CAS No.: 97-52-9 Molecular Formula: C7H8N2O3 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 138-142° Beilstein Reference: 879619
Formula: C₇H₈N₂O₃
Punto di ebollizione: 364 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 138…142 °C
Densità: 1,211
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007363
CAS Number: 97-52-9
EINECS: 202-588-6