Stampa…
4-Nitro-o-anisidine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
150640050 150641000 150645000
ACRO150640050EA 27.4 EUR
ACRO150640050 ACRO150641000 ACRO150645000
4-Nitro-o-anisidine 99%
4-Nitro-o-anisidine
Formula: C₇H₈N₂O₃
Punto di ebollizione: 364 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 139…142 °C
Densità: 1,2112 g/cm³ (156 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007363
CAS Number: 97-52-9
EINECS: 202-588-6
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 142 °C
GC ≥98.5 %