2-Fluoro-6-methoxyphenol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
H26471.03
H26471.06
H26471.03EA
80.5
EUR
H26471.03
H26471.06
2-Fluoro-6-methoxyphenol ≥97%
2-Fluoro-6-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 73943-41-6
Molecular Formula: C7H7FO2
Formula Weight: 142.13
Flash Point: 103°(218°F)
Refractive Index: 1.52
Boiling Point: 130-131°/36mm
MDL No.: MFCD00075140
Formula:
C₇H₇FO₂ Peso molecolare: 142,13 g/mol Punto di ebollizione: 130…131 °C (36 mmHg) Densità: 1,23 Flash Pt: 103 °C (218 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075140 CAS Number: 73943-41-6 |